Läs mer
4-Hydroxymidazolam, Lipomed
Produktkod. 30460192
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30460192 50 mg
1 options
Produktkod. 30460192 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMMID522FB50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
4-Hydroxymidazolam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy Midazolam
CAS 59468-85-8
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxy Midazolam
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H13 Cl F N3 O
Synonym 4 H-Imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl- (9 CI, ACI), 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol (ACI), 4-Hydroxymidazolam
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cc1ncc2C(O)N=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12
IUPAC-namn 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-4-ol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 341.77
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 341.0731 g/mol