Läs mer
4'-Hydroxynonanofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Hydroxynonanophenone |
| CAS | 14392-69-9 |
| Molekylformel | C15 H22 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-nonanone, Pelargonyl-4-phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(17)13-9-11-14(16)12-10-13/h9-12,16H,2-8H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-hydroxyfenyl)nonan-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.34 |
| Formel vikt | 234.162 |