Läs mer
4'-Hydroxyoctanophenone, 99%
Produktkod. 11362557
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362557 1 g 1g
11372557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11662.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2589-73-3 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2589-73-3
Molekylformel C14H20O2
Molekylvikt (g/mol) 220.31
MDL-nummer MFCD00082694
InChI-nyckel GPDYSJOGSNWMDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-octanoylphenol, 1-4-hydroxyphenyl octan-1-one, 4'-hydroxyoctanophenone, 1-octanone, 1-4-hydroxyphenyl, octanophenone, 4'-hydroxy, unii-e2e77z6duk, e2e77z6duk, 1-4-hydroxyphenyl-1-octanone
PubChem CID 75767
IUPAC-namn 1-(4-hydroxifenyl)oktan-1-on
LEDER CCCCCCCC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxyoctanophenone
Smältpunkt 62°C to 65°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1954746
Formel vikt 220.31
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.