Läs mer
4-Hydroxyfenetylalkohol, 98 %
Produktkod. 10686192 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10686192 25 g Glasflaska 25g
10114060 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10686192 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 182500250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 501-94-0 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-94-0
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00002902
InChI-nyckel YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
PubChem CID 10393
ChEBI CHEBI:1879
IUPAC-namn 4-(2-hydroxietyl)fenol
LEDER C1=CC(=CC=C1CCO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenethyl alcohol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 89,0 °C till 92,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H4CH2CH2OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, IV, 5936
Merck Index 15, 10022
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 124 g/L (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, aceton, kloroform, dietyleter, petroleumeter
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxyphenethyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.