Läs mer
4-Hydroxyfenoxyättiksyra, 98+%
Produktkod. 11449773
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449773 100 g 100g
11429773 5 g 5g
11439773 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449773 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12940.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 1878-84-8 | C8H8O4 | 168,148 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1878-84-8
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.148
MDL-nummer MFCD00014362
InChI-nyckel PKGWLCZTTHWKIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenoxyacetic acid, 4-hydroxyphenoxy acetic acid, 2-4-hydroxyphenoxy acetic acid, 4-hydroxypheoxyacetate, acetic acid, 4-hydroxyphenoxy, 4-hydroxy-phenoxy-acetic acid, p-hydroxyphenoxyacetic acid, acetic acid, 2-4-hydroxyphenoxy, acetic acid, p-hydroxyphenoxy, 4-carboxymethoxy phenol
PubChem CID 15881
ChEBI CHEBI:1881
IUPAC-namn 2-(4-hydroxifenoxi)ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1O)OCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenoxyacetic acid
Smältpunkt 153 °C till 158 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1952779
Formel vikt 168.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.