Läs mer
4’-Hydroxyphenprocoumon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Hydroxyphenprocoumon |
| CAS | 55789-09-8 |
| Molekylformel | C18H16O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-[1-(4-hydroxyphenyl)propyl]-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O4/c1-2-13(11-7-9-12(19)10-8-11)16-17(20)14-5-3-4-6-15(14)22-18(16)21/h3-10,13,19-20H,2H2,1H3 |
| LEDER | O=C1C(C(C2=CC=C(O)C=C2)CC)=C(O)C3=CC=CC=C3O1 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3-(1-(4-hydroxyphenyl)propyl)-2H-chromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.32 |
| Formel vikt | 296.1 |