Läs mer
(4-Hydroxyphenyl)-2-propionic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10155510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10155510 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10155510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 302680050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Hydroxyphenyl)-2-propionic acid
Namnnotering 98%
CAS 938-96-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 131.6°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H10O3
MDL-nummer MFCD00128847
Kvantitet 5 g
Synonym 2-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionic acid, 4-hydroxyhydratropate, 4-hydroxyhydratropic acid, 4-hydroxyphenyl-2-propionic acid, 2-4'-hydroxyphenyl-propionic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionate, acmc-209ro0, 4-hydroxyphenyl propanoic acid, methyl 4-hydroxyphenylacetic acid
InChI-nyckel ZHMMPVANGNPCBW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 166.18
PubChem CID 102526
ChEBI CHEBI:1868
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks