Läs mer
4-Hydroxyphenyl 4-Isopropoxyphenyl Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol S-monoisopropyl ether |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O4S/c1-11(2)19-13-5-9-15(10-6-13)20(17,18)14-7-3-12(16)4-8-14/h3-11,16H,1-2H3 |
| Formel vikt | 292.0769 |
| Procent renhet | >95% |