Läs mer
4-Hydroxyfenylbenzoat, 98 %
Produktkod. 11397366
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397366 5 g 5g
11307376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09350.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 2444-19-1 | C13H10O3 | 214,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2444-19-1
Molekylformel C13H10O3
Molekylvikt (g/mol) 214.22
MDL-nummer MFCD00053304
InChI-nyckel JFAXJRJMFOACBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone monobenzoate, p-hydroxyphenyl benzoate, unii-zcy7o225cp, 4-benzoyloxyphenol, 1,4-diphenol, 1-benzoate, benzoic acid 4-hydroxyphenyl ester, 4-hydroxyphenyl benzoate, zcy7o225cp, 4-hydroxyphenylbenzoate, 4-hydroxyphenylbenzoat
PubChem CID 75549
IUPAC-namn (4-hydroxifenyl)bensoat
LEDER OC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenyl benzoate
Smältpunkt 164 °C till 167 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2050596
Formel vikt 214.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.