Läs mer
4’-Hydroxyphenyl Carvedilol-d3, TRC
Produktkod. 30404082
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404082 1 mg
30404288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30404082 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9491211MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189675-28-2
Molekylformel C24 2H3 H23 N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 425.49
Synonym 4-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-(trideuteriomethoxy)phenol, 4-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-(methoxy-d3)phenol, 4-Hydroxycarvedilol-d3 (methoxy-d3), 4'-Hydroxyphenylcarvedilol-D3 (methoxy-D3), 4'-Hydroxyphenyl carvedilol-d3
IUPAC-namn 4-[2-[[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-(trideuteriomethoxy)phenol
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(O)ccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxyphenylcarvedilol-d3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-23-13-16(27)9-10-21(23)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3/i1D3
Formel vikt 425.203