Läs mer
4’-Hydroxyphenyl Carvedilol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Hydroxyphenyl Carvedilol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-23-13-16(27)9-10-21(23)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3 |
| Formel vikt | 422.1842 |
| Procent renhet | >95% |