Läs mer
4-Hydroxyphenyl Maraviroc, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxyphenyl Maraviroc |
| CAS | 856708-54-8 |
| Molekylformel | C29 H41 F2 N5 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Stereoisomer of 4,4-difluoro-N-[1-(4-hydroxyphenyl)-3-[3-[3-methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]propyl]cyclohexanecarboxamide (ACI), Cyclohexanecarboxamide, 4,4-difluoro-N-[(1S)-1-(4-hydroxyphenyl)-3-[(3-exo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]propyl]- (9CI), Stereoisomer of 4,4-difluoro-N-[1-(4-hydroxyphenyl)-3-[3-[3-methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]propyl]cyclohexanecarboxamide (ACI), UK 437719 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H41F2N5O2/c1-18(2)27-34-33-19(3)36(27)24-16-22-6-7-23(17-24)35(22)15-12-26(20-4-8-25(37)9-5-20)32-28(38)21-10-13-29(30,31)14-11-21/h4-5,8-9,18,21-24,26,37H,6-7,10-17H2,1-3H3,(H,32,38)/t22-,23+,24-,26-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)c1nnc(C)n1[C@@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)N3CC[C@H](NC(=O)C4CCC(F)(F)CC4)c5ccc(O)cc5 |
| IUPAC-namn | 4,4-difluoro-N-[(1S)-1-(4-hydroxyphenyl)-3-[(1S,5R)-3-(3-methyl-5-propan-2-yl-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]propyl]cyclohexane-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 529.66 |
| Formel vikt | 529.3228 |