Läs mer
4-Hydroxyphenylacetaldehyde, approximately ~15% wt/vol in Ethyl Acetate, TRC
Produktkod. 30408028
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30408028 10 mg
1 options
Produktkod. 30408028 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94905010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenylacetaldehyde
CAS 7339-87-9
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C8 H8 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym 4-Hydroxybenzeneacetaldehyde, (p-Hydroxyphenyl)acetaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,6,10H,5H2
LEDER Oc1ccc(CC=O)cc1
IUPAC-namn 2-(4-hydroxyphenyl)acetaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Formel vikt 136.0524
Procent renhet >95
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 15 %