Läs mer
4-Hydroxyphenylacetamide, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10570522 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10570522 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10570522 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 254270050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenylacetamide
Namnnotering 99%
CAS 17194-82-0
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 176.0°C to 180.0°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H9NO2
MDL-nummer MFCD00017145
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, III, 434
Synonym 4-hydroxyphenylacetamide, 2-4-hydroxyphenyl acetamide, p-hydroxyphenylacetamide, 4-hydroxybenzeneacetamide, benzeneacetamide, 4-hydroxy, p-carbamoylmethyl phenol, p-hydroxyphenyl acetamide, 2-p-hydroxyphenyl acetamide, 4-hydroxyphenyl acetamide, unii-0hy0n4itn4
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol
InChI-nyckel YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(=O)N)O
IUPAC-namn 2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
Molekylvikt (g/mol) 151.16
PubChem CID 86986
Formel vikt 151.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxyphenylacetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.