Learn More
4-hydroxyfenylacetamid, 99 %
Product Code. 11492318
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11492318 50 g 50g
11482318 10 g 10g
11402328 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11492318 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15266.18
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 17194-82-0 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17194-82-0
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD00017145
InChI-nyckel YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenylacetamide, 2-4-hydroxyphenyl acetamide, p-hydroxyphenylacetamide, 4-hydroxybenzeneacetamide, benzeneacetamide, 4-hydroxy, p-carbamoylmethyl phenol, p-hydroxyphenyl acetamide, 2-p-hydroxyphenyl acetamide, 4-hydroxyphenyl acetamide, unii-0hy0n4itn4
PubChem CID 86986
IUPAC-namn 2-(4-hydroxifenyl)acetamid
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(=O)N)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenylacetamide
Smältpunkt 173 °C till 175 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2085984
Formel vikt 151.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.