Läs mer
4-Hydroxyfenylacetamid, TRC
Produktkod. 30390812
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30390812 50 g
30398500 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30390812 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94904550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17194-82-0
Molekylformel C8 H9 N O2
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Synonym 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, Atenolol Imp. A (EP), Benzeneacetamide, 4-hydroxy-, Acetamide, 2-(p-hydroxyphenyl)- (7CI,8CI), 4-Hydroxybenzeneacetamide, (4-Hydroxyphenyl)acetamide, (p-Hydroxyphenyl)acetamide, 2-(p-Hydroxyphenyl)acetamide, NSC 187193, p-(Carbamoylmethyl)phenol
IUPAC-namn 2-(4-hydroxyfenyl)acetamid
LEDER NC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Formel vikt 151.0633