Läs mer
4-Hydroxyphenylacetic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16479166
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16479166 100 mg
1 options
Produktkod. 16479166 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1902
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 4-hydroxyphenylacetic acid, a major microbiota-derived metabolite of polyphenols, is involved in the antioxidative action. 4-hydroxyphenylacetic acid induces expression of Nrf2.
4-hydroxyphenylacetic acid, a major microbiota-derived metabolite of polyphenols, is involved in the antioxidative action. 4-hydroxyphenylacetic acid induces expression of Nrf2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenylacetic acid
CAS 156-38-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (657.25 mM)
LEDER O=C(O)CC1=CC=C(O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.15
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism