Läs mer
4-hydroxyfenyleddiksyra, Mikromol™
Produktkod. 30051925
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051925 25 mg
30050831 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051925 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0013.130025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-hydroxyfenyleddiksyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenylacetic acid
CAS 156-38-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxyphenylacetic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Hydroxyphenylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 2-(4-hydroxyfenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 152,0473 g/mol