Läs mer
4-hydroxifenyleddiksyra, TRC
Produktkod. 30003885
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003885 25 g
30003856 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30003885 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94906025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-38-7
Molekylformel C8 H8 O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Synonym 4-Hydroxyphenylacetic acid, Benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, Acetic acid, (p-hydroxyphenyl)- (8CI), 4-Hydroxybenzeneacetic acid, (4-Hydroxyphenyl)acetic acid, (p-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(4'-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-[4-(Hydroxy)phenyl]acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenol, 4'-Hydroxyphenylacetic acid, Hydroxyphenylacetic acid, NSC 25066, NSC 27460, p-Hydroxybenzeneacetic acid
IUPAC-namn 2-(4-hydroxyfenyl)ättiksyra
LEDER OC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenylacetic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
Formel vikt 152.0473
Procent renhet >95%