Läs mer
4-Hydroxyphenylacetone, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11483178
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483178 25 g 25g
11473178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18936.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 770-39-8
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00210439
InChI-nyckel VWMVAQHMFFZQGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenylacetone, 1-4-hydroxyphenyl propan-2-one, 1-4-hydroxyphenyl acetone, p-hydroxyphenylacetone, 1-4-hydroxyphenyl-2-propanone, 2-propanone, 1-4-hydroxyphenyl, 4-hydroxyphenyl acetone, 4-hydroxyphenylpropanone, acmc-209p7o, 4-hydroxyphenylpropan-2-one
PubChem CID 7019274
IUPAC-namn 1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-one
LEDER CC(=O)CC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenylacetone
Kvantitet 25 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 150.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.