Läs mer
4-Hydroxyphenylacetonitrile, 97%
Produktkod. 11444413
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444413 25 g 25g
11424413 1 g 1g
11434413 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444413 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10971.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14191-95-8 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14191-95-8
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00002383
InChI-nyckel AYKYOOPFBCOXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzyl cyanide, 4-hydroxyphenylacetonitrile, 2-4-hydroxyphenyl acetonitrile, p-hydroxybenzyl cyanide, 4-hydroxyphenyl acetonitrile, p-hydroxyphenylacetonitrile, 4-hydroxybenzylcyanide, 4-hydroxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-hydroxy, acetonitrile, p-hydroxyphenyl
PubChem CID 26548
ChEBI CHEBI:16667
IUPAC-namn 2-(4-hydroxifenyl)acetonitril
LEDER OC1=CC=C(CC#N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenylacetonitrile
Smältpunkt 66°C to 71°C
Kokpunkt 329°C to 331°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1934470
Formel vikt 133.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.