Läs mer
4-Hydroxyphenylarsonic Acid, TRC
Produktkod. 30408346
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30408346 500 mg -
30399728 250 mg -
30397734 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408346 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH999980500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-14-6
Molekylformel C6H7O4As
Molekylvikt (g/mol) 218.03
IUPAC-namn (4-hydroxyphenyl)arsonic acid
LEDER Oc1ccc(cc1)[As](=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenylarsonic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7AsO4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4,8H,(H2,9,10,11)
Formel vikt 217.956