Läs mer
4-hydroxyfenylpyruvinsyra, TRC
Produktkod. 17954185
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17954185 100 mg
1 options
Produktkod. 17954185 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH949870100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenylpyruvic Acid
CAS 156-39-8
Molekylformel C9H8O4
Kvantitet 100 mg
Synonym (p-Hydroxyphenyl)pyruvic Acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic Acid; 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropionic Acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)pyruvic Acid; 3-(p-Hydroxyphenyl)-2-oxopropionic Acid, 3-(p-Hydroxyphenyl)pyruvic Acid; 4-Hydroxy-α-oxobenzenepropanoic Acid, HPPA, NSC 100738, NSC 666757; Testacid
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
LEDER OC(=O)C(=O)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 3-(4-hydroxyfenyl)-2-oxopropansyra
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.0423