Läs mer
4-hydroxifenylsvavelpentafluorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10822071
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10822071 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10822071 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00197DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenylsulfur pentafluoride
CAS 774-94-7
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H5F5OS
MDL-nummer MFCD03788516
Kvantitet 1 g
Synonym 4-pentafluorothio phenol, 4-pentafluorosulfanyl phenol, 4-hydroxyphenylsulfur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl phenol, 4-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl phenol, sulfur,pentafluoro 4-hydroxyphenyl-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluorosulfanylphenol, 4-pentafluorosulfur phenol, 4-pentafluorosulphanyl phenol, 4-pentafluorothio vi phenol
InChI-nyckel XHJLGVIUMCBMHL-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
IUPAC-namn 4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 220.16
PubChem CID 2779203
Formel vikt 220.16
Procent renhet 95%