missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Hydroxyphenytoin (5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin) 0.1 mg/ml in Methanol, LoGiCal

Produktkod. 30458448
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458448 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458448 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0630.0902

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin
CAS 2784-27-2
Analyt- eller komponentnamn 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C15 H12 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hydantoin, 5-(p-hydroxyphenyl)-5-phenyl-, (p-Hydroxyphenyl)phenylhydantoin, (±)-5-(4-Hydroxyphenyl-5-phenylhydantoin, 4-Hydroxydiphenylhydantoin, 4-Hydroxyphenytoin, 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-(4'-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-(p-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-Phenyl-5-p-hydroxyphenylhydantoin, Hydroxydiphenylhydantoin, NSC 156081, dl-5-(p-Hydroxyphenyl-5-phenylhydantoin, p-Hydroxydiphenylhydantoin, p-Hydroxyphenytoin, 2,4-Imidazolidinedione, 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenyl-
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O3/c18-12-8-6-11(7-9-12)15(10-4-2-1-3-5-10)13(19)16-14(20)17-15/h1-9,18H,(H2,16,17,19,20)
Lösningstyp Single Solution
LEDER Oc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3
IUPAC-namn 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 268.2674
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 268.0848 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.