missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Hydroxyphenytoin (5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin), LoGiCal

Produktkod. 30459301
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459301 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459301 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0630.09

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin
CAS 2784-27-2
Analyt- eller komponentnamn 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H12 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Hydantoin, 5-(p-hydroxyphenyl)-5-phenyl-, (p-Hydroxyphenyl)phenylhydantoin, (±)-5-(4-Hydroxyphenyl-5-phenylhydantoin, 4-Hydroxydiphenylhydantoin, 4-Hydroxyphenytoin, 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-(4'-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-(p-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-Phenyl-5-p-hydroxyphenylhydantoin, Hydroxydiphenylhydantoin, NSC 156081, dl-5-(p-Hydroxyphenyl-5-phenylhydantoin, p-Hydroxydiphenylhydantoin, p-Hydroxyphenytoin, 2,4-Imidazolidinedione, 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenyl-
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O3/c18-12-8-6-11(7-9-12)15(10-4-2-1-3-5-10)13(19)16-14(20)17-15/h1-9,18H,(H2,16,17,19,20)
Lösningstyp Neat
LEDER Oc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3
IUPAC-namn 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 268.2674
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 268.0848 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.