Läs mer
4-Hydroxyftalsyra, 98 %
Produktkod. 11467397
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467397 5 g 5g
11477397 25 g 25g
11487397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15091.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 610-35-5 | C8H6O5 | 182,131 g/mol
4-hydroxiftalsyra används som en prekursor för att framställa 3,5-diklor-4-hydroxiftalsyra med användning av reagenset vattenhaltig ättiksyra och klor. Vidare används det också som ett utgångsmaterial vid tillverkning av N-(4-karboxifenyl)-4-acetoxiftalimid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-hydroxiftalsyra används som en prekursor för att framställa 3,5-diklor-4-hydroxiftalsyra med användning av reagenset vattenhaltig ättiksyra och klor. Vidare används det också som ett utgångsmaterial vid tillverkning av N-(4-karboxifenyl)-4-acetoxiftalimid.
Löslighet Något blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 610-35-5
Molekylformel C8H6O5
Molekylvikt (g/mol) 182.131
MDL-nummer MFCD00013984
InChI-nyckel MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy
PubChem CID 11881
ChEBI CHEBI:27600
IUPAC-namn 4-hydroxiftalsyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphthalic acid
Smältpunkt ∼190°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 182.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.