Läs mer
4-hydroxiftalsyra, TRC
Produktkod. 30391443
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30391443 1 g
1 options
Produktkod. 30391443 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9631451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphthalic acid
CAS 610-35-5
Molekylformel C8 H6 O5
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4-Dicarboxyphenol, AKOS 237-77, Rarechem AL BO 0808, 4-Hydroxy-1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-HPA
InChI formel InChI=1S/C8H6O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
LEDER OC(=O)c1ccc(O)cc1C(=O)O
IUPAC-namn 4-hydroxyftalsyra
Molekylvikt (g/mol) 182.13
Formel vikt 182.0215