missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Hydroxypiperidine-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9, CDN

Produktkod. 30316924
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30316924 0.25 g -
30309741 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316924 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND65500.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Hydroxypiperidine-d9
CAS 1219799-39-9
Molekylformel C5H2D9NO
Kvantitet 0.25 g
Synonym 4-Hydroxypiperidine-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9, 4-Piperidin-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9-ol (ACI)
InChI formel InChI=1 S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7 H,1-4H2/i1D2,2D2,3 D,4D2,5 D/hD
LEDER OC1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N([2 H])C([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn piperidin-1,2,2,3,3,4,5,5,6-d9-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 110.2
Formel vikt 110.14 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.