Läs mer
4-Hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-D5 |
| CAS | 1219799-35-5 |
| Molekylformel | C5 D5 H6 N O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 3,3,4,5,5-Pentadeuteriopiperidin-4-ol, 4-Piperidin-3,3,4,5,5-d5-ol, 4-Hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-d5, 4-Hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-D5, 4-Piperidinol-3,3,4,5,5-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7 H,1-4H2/i1D2,2D2,5 D |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])CNCC([2 H])([2 H])C1([2 H])O |
| IUPAC-namn | 3,3,4,5,5-pentadeuteriopiperidin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.1778 |
| Formel vikt | 106.1154 g/mol |
| Visa mer |