missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-d5-N-t-BOC, CDN

Produktkod. 30322235
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30322235 0.1 g 0.1g
30317023 0.05 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322235 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND77930.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-D5
CAS 1523606-18-9
Molekylformel C10 D5 H14 N O3
Kvantitet 0.1 g
Synonym 1-Piperidine-3,3,4,5,5-d5-carboxylic acid, 4-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI), 1,1-Dimethylethyl 4-hydroxy-1-piperidine-3,3,4,5,5-d5-carboxylate (ACI), tert-Butyl 3,3,4,5,5-pentadeuterio-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-D5, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-4-hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-d5, 1-t-Boc-4-hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-d5, 4-Hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-d5-N-t-BOC
InChI formel InChI=1 S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h8,12 H,4-7H2,1-3H3/i4D2,5D2,8 D
LEDER [2 H]C1([2 H])CN(CC([2 H])([2 H])C1([2 H])O)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl 3,3,4,5,5-pentadeuterio-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 206.2936
Formel vikt 206.1679 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.