missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Hydroxypiperidine-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxypiperidine-d9 |
| CAS | 1219799-39-9 |
| Molekylformel | C5H2D9NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Hydroxypiperidine-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9, 4-Piperidin-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9-ol (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7H,1-4H2/i1D2,2D2,3D,4D2,5D/hD |
| LEDER | OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N([2H])C([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | piperidin-1,2,2,3,3,4,5,5,6-d9-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.2 |
| Formel vikt | 110.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?