Läs mer
4-Hydroxypiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperidin-4-ol |
| CAS | 5382-16-1 |
| Molekylformel | C5 H11 N O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Piperidinol (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 4-Hydroxyhexahydropyridine, 4-Hydroxypiperidine, 4-Piperidinol, (±)-, NSC 62083 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7H,1-4H2 |
| LEDER | OC1CCNCC1 |
| IUPAC-namn | piperidin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.147 |
| Formel vikt | 101.084 |