Läs mer
4'-hydroxipropiofenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11478196
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478196 100 g 100g
11488196 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15314.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70-70-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-70-2
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00002361
InChI-nyckel RARSHUDCJQSEFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxypropiophenone, paroxypropione, 4-hydroxypropiophenone, 1-4-hydroxyphenyl propan-1-one, mepal, paroxypropion, frenantol, frenohypon, p-hydroxypropiophenone, proxiphenon
PubChem CID 6271
ChEBI CHEBI:32352
IUPAC-namn 1-(4-hydroxifenyl)propan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxypropiophenone
Smältpunkt 148°C to 151°C
Flampunkt 180°C (356°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 907511
Merck Index 14,7044
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.