Läs mer
4′-Hydroxypropiophenone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15811121
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15811121 100 g 100g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15811121 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8206920100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 70-70-2
Smältpunkt 148°C to 151°C
Densitet 1.09 g/cm3 at 20°C
Molekylformel 4-(OH)C6H4COC2H5
MDL-nummer MFCD00002361
Kvantitet 100 g
Synonym 4′-Hydroxypropiophenone, 4′-Hydroxypropiophenone
Molekylvikt (g/mol) 150.17