Läs mer
4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid, 97%
Produktkod. 15487197
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487197 1 g 1g
15407207 250 mg 250mg
15497197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15487197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34262.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22468-26-4 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används
i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet svagt löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22468-26-4
Molekylformel C6H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00521155,MFCD11656334
InChI-nyckel MXXLHBCSVDDTIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxypicolinic acid, 4-hydroxypyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxypyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo, 4-hydroxy-picolinsaure, pubchem17131, acmc-209fwn
PubChem CID 735149
IUPAC-namn 4-oxo-lH-pyridin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=O)C=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt ∽280°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation slightly soluble in water.
Formel vikt 139.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.