missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Hydroxypyridine-d5, CDN

Produktkod. 30319472
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30319472 0.5 g 0.5g
30308964 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319472 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND51150.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Hydroxypyridine-D5
CAS 45503-33-1
Molekylformel C5 D5 N O
Kvantitet 0.5 g
Synonym 4-Pyridin-2,3,5,6-d4-ol-d (9 CI), 4-Hydroxypyridine-d5, 4-Pyridinol-d5, 4-Hydroxypyridine-D5
InChI formel InChI=1 S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4 H,(H,6,7)/i1D,2 D,3 D,4 D/hD
LEDER [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])nc([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-deuteriooxypyridine
Molekylvikt (g/mol) 100.1301
Formel vikt 100.0685 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.