Läs mer
4-Hydroxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxypyridine |
| CAS | 626-64-2 |
| Molekylformel | C5H5NO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Pyridinol, 4-Pyridol, NSC 5080, gamma-Hydroxypyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7) |
| LEDER | Oc1ccncc1 |
| IUPAC-namn | pyridin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 95.1 |
| Formel vikt | 95.0371 |