Läs mer
4-hydroxykinazolin, 98 %
Produktkod. 11458996
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458996 50 g 50g
11448996 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17129.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 491-36-1 | C8H6N2O | 146,149 g/mol
4-hydroxikinazolin har använts för att hämma PARP (poly(ADP-ribos)-syntetas) som katalyserar kovalent bindning av ADP-ribosdelen av NAD+ till olika proteiner. Denna förening hämmar specifikt och potent PARP-1. 4-HQN visar förmågan att minska aktiveringen av transkriptionsfaktor NF κB och AP-1 vid lipopolysackarid-inducerad chock. Mekanistiska studier indikerar att 4-HQN aktiverar PI3-kinas/Akt-vägen i levern, mjälten och lungan och nedreglerar två element i MAP-kinassystemet. Dessutom har detta medel observerats minska ischemi-reperfusion-inducerad ökning av proteinoxidation, enkelsträngade DNA-avbrott, lipidperoxidation och produktion av mitokondriella reaktiva syrearter under reperfusionsperioden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-hydroxikinazolin har använts för att hämma PARP (poly(ADP-ribos)-syntetas) som katalyserar kovalent bindning av ADP-ribosdelen av NAD+ till olika proteiner. Denna förening hämmar specifikt och potent PARP-1. 4-HQN visar förmågan att minska aktiveringen av transkriptionsfaktor NF κB och AP-1 vid lipopolysackarid-inducerad chock. Mekanistiska studier indikerar att 4-HQN aktiverar PI3-kinas/Akt-vägen i levern, mjälten och lungan och nedreglerar två element i MAP-kinassystemet. Dessutom har detta medel observerats minska ischemi-reperfusion-inducerad ökning av proteinoxidation, enkelsträngade DNA-avbrott, lipidperoxidation och produktion av mitokondriella reaktiva syrearter under reperfusionsperioden.
Löslighet Löslig i DMSO
(100 mM), etanol, metanol och vatten (10 mM).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 491-36-1
Molekylformel C8H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 146.149
MDL-nummer MFCD00511302
InChI-nyckel QMNUDYFKZYBWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyquinazoline, 4-quinazolinol, quinazolin-4-ol, quinazolin-4 3h-one, 4 3h-quinazolinone, 4-quinazolone, 4-quinazolinone, 4 1h-quinazolinone, 4-oxoquinazoline, 3,4-dihydroquinazolin-4-one
PubChem CID 63112
IUPAC-namn lH-kinazolin-4-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyquinazoline
Smältpunkt 216 °C till 219 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 50 g
Beilstein 118473
Löslighetsinformation Löslig i DMSO (100 mM), etanol, metanol och vatten (10 mM).
Formel vikt 146.15
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxyquinazoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinazolin-4(1H)-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.