Läs mer
4-hydroxykinazolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxyquinazoline |
| CAS | 491-36-1 |
| Molekylformel | C8 H6 N2 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4(1H)-Quinazolinone (6CI,7CI,8CI,9CI), 3,4-Dihydroquinazolin-4-one, 4(3H)-Quinazolone, 4-Hydroxyquinazoline, 4-Oxo-3,4-dihydroquinazoline, 4-Oxoquinazoline, 4-Quinazolinol, 4-Quinazolinone, 4-Quinazolone, C 201-0583, NSC 5863 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10-8/h1-5H,(H,9,10,11) |
| LEDER | O=C1N=CNC=2C=CC=CC12 |
| IUPAC-namn | Quinazolin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.15 |
| Formel vikt | 146.048 |