Läs mer
4-hydroxikinolin-2-karboxylsyrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11424334
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424334 5 g 5g
11414334 1 g 1g
11434334 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424334 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12602.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 345909-35-5 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
Bredspektrum excitatorisk aminosyraantagonist4-hydroxikinolin-2-karboxylsyrahydrat används som en mellanprodukt i syntetisk kemi. Det fungerar som ett antiexcitotoxiskt och antikonvulsivt medel. Det finner tillämpning i vissa neurobiologiska störningar terapi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i het etanol och vatten. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 345909-35-5
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD00149476
InChI-nyckel HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate, kynurenic acid hydrate, kynurenic acid monohydrate, 4-hydroxyquinaldic acid hydrate, c10h7no3.h2o, 2-carboxy-4-hydroxyquinoline hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid,hydrate,98, 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate 1:1
PubChem CID 18530299
LEDER OC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate
Smältpunkt ∼275°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 147451
Merck Index 14,5327
Löslighetsinformation Soluble in hot ethanol and water. Insoluble in ether.
IUPAC-namn 4-hydroxikinolin-2-karboxylsyra
Formel vikt 189.17 (Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.