Läs mer
4-hydroxykinolin-2-karboxylsyra, hydrat, 98 %
Produktkod. 15750799 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15750799 25 g 25g
15740799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15750799 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121910250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 345909-35-5 | C10H7NO3 | 189,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 345909-35-5
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD00149476
InChI-nyckel HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate, kynurenic acid hydrate, kynurenic acid monohydrate, 4-hydroxyquinaldic acid hydrate, c10h7no3.h2o, 2-carboxy-4-hydroxyquinoline hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid,hydrate,98, 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate 1:1
PubChem CID 18530299
IUPAC-namn 4-oxo-lH-kinolin-2-karboxylsyra;hydrat
LEDER OC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate
Smältpunkt 275,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Kvantitet 25 g
Beilstein 22,23
Merck Index 14,5327
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,9 g/L vatten (100 °C). Andra lösligheter: löslig i het alkohol, olöslig i eter, mycket löslig i alkali
Formel vikt 189.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.