Läs mer
4-Hydroxyquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxyquinoline |
| CAS | 611-36-9 |
| Molekylformel | C9 H7 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Quinolinol: 4-Hydroxyquinoline, Kynurine, NSC 3183, Quinoline-4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c11-9-5-6-10-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,10,11) |
| LEDER | Oc1ccnc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | quinolin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vikt | 145.0528 |