Läs mer
4-Hydroxythieno[2,3-d]pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxythieno[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 14080-50-3 |
| Molekylformel | C6 H4 N2 O S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2OS/c9-5-4-1-2-10-6(4)8-3-7-5/h1-3H,(H,7,8,9) |
| LEDER | O=C1NC=Nc2sccc12 |
| IUPAC-namn | 3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.17 |
| Formel vikt | 152.0044 |