Läs mer
4-hydroxytiofol, 97 %
Produktkod. 11381577
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11381577 25 g 25g
11371577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04429.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 637-89-8 | C6H6OS | 126,17 g/mol
4-Hydroxytiofenol används för att förbättra laddningsseparationen i PbSe quantum dots (QDs) som sensibilisatorer för TiO2. Det hjälper till med aktiveringen av neocarzinostatin-kromofor. Används också som en hartsmonomer i studien av de olika guld nanokristallerna kärn-hartsskalstrukturer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Hydroxytiofenol används för att förbättra laddningsseparationen i PbSe-kvantprickar (QDs) som sensibilisatorer för TiO2. Det hjälper till med aktiveringen av neocarzinostatin-kromofor. Används även som en hartsmonomer i studien av de olika guldnanokristallernas kärn-hartsskalstrukturer
. Löslighet
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med luft och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-89-8
Molekylformel C6H6OS
Molekylvikt (g/mol) 126.17
MDL-nummer MFCD00004850
InChI-nyckel BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercaptophenol, 4-hydroxythiophenol, 4-hydroxybenzenethiol, p-hydroxythiophenol, phenol, 4-mercapto, p-mercaptophenol, thiohydroquinone, monothiohydroquinone, 4-hydroxy thiophenol, hydroquinone, monothio
PubChem CID 240147
IUPAC-namn 4-sulfanylfenol
LEDER OC1=CC=C(S)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxythiophenol
Smältpunkt 33 °C till 37 °C
Densitet 1.255
Kokpunkt 256 °C
Flampunkt 110 °C (230 °F)
Odör Obehagligt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 2039306
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 126.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.