Läs mer
4-Hydroxytryptamine Creatinine Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxytryptamine Creatinine Sulfate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O.C4H10N4O.H2O4S/c11-5-4-7-6-12-8-2-1-3-9(13)10(7)8;1-8(4(6)7)2-3(5)9;1-5(2,3)4/h1-3,6,12-13H,4-5,11H2;2H2,1H3,(H2,5,9)(H3,6,7);(H2,1,2,3,4) |
| Formel vikt | 404.1478 |
| Procent renhet | >95% |