Läs mer
4-Hydroxyvaleric Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxyvaleric Acid Sodium Salt |
| CAS | 56279-37-9 |
| Molekylformel | C5 H9 O3 . Na |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-pentanoic Acid Sodium Salt, 4-Hydroxy-pentanoic Acid Monosodium Salt, Sodium 4-Hydroxypentanoate, Sodium 4-Hydroxyvalerate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3.Na/c1-4(6)2-3-5(7)8;/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CC(O)CCC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;4-hydroxypentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.11 |
| Formel vikt | 140.0449 |