Läs mer
4-IBP, MedChemExpress
Produktkod. 16495547
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495547 5 mg
16452808 10 mg
16439486 50 mg
16404246 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495547 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100155
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 4-IBP is a selective σ1 agonist with a high level of affinity for the σ1 receptor (Ki = 1.7 nM) and a moderate affinity for the σ2 receptor (Ki = 25.2 nM) .
4-IBP is a selective σ1 agonist with a high level of affinity for the σ1 receptor (Ki = 1.7 nM) and a moderate affinity for the σ2 receptor (Ki = 25.2 nM) .
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-IBP
CAS 155798-08-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H21IN2O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (237.93 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)C3=CC=C(I)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 420.29
Formel vikt 420.29
Procent renhet 98.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death