Läs mer
4-(Imidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)aniline, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15497547
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497547 1 g 1g
15407557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35666.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139705-74-1
Molekylformel C13H11N3
Molekylvikt (g/mol) 209.252
MDL-nummer MFCD00107394
InChI-nyckel FPCHINCJTRAFAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazo 1,2-a pyridin-2-yl aniline, 4-imidazo 1,2-a pyridin-2-ylaniline, 2-4-aminophenyl imidazo 1,2-a pyridine, 4-imidazo 1,2-a pyridin-2-yl-phenylamine, 4-imidazo 1,2-a pyridin-2-ylphenylamine, 4-4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-2-yl phenylamine, acmc-1bwdl, imidazoapyridinylphenylamine, 4-imidazo 1,2-a pyrid-2-yl aniline
PubChem CID 696936
IUPAC-namn 4-imidazo[l,2-a]pyridin-2-ylanilin
LEDER C1=CC2=NC(=CN2C=C1)C3=CC=C(C=C3)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Imidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)aniline
Smältpunkt ∽230°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 209.25
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.