Läs mer
4'-(Imidazol-1-yl)acetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-(Imidazol-1-yl)acetophenone |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O/c1-9(14)10-2-4-11(5-3-10)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3 |
| Formel vikt | 186.0793 |